Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAPG / Gamma SNAP Protein
Artikelnummer. 16062271
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16062271 100 μg 100 Mikrogramm
16072271 10 μg 10 Mikrogramm
16012281 50 μg 50 Mikrogramm
16092271 200 μg 200 Mikrogramm
16002281 500 μg 500 Mikrogramm
16082271 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16062271
Marke: enQuireBio™ QP8033ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAPG / Gamma SNAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003817.1
Gen-ID (Entrez) 8774
Name NAPG / Gamma SNAP Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NAPG
Proteinlänge Full Length of BC001889
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAAQKINEGL EHLAKAEKYL KTGFLKWKPD YDSAASEYGK AAVAFKNAKQ FEQAKDACLR EAVAHENNRA LFHAAKAYEQ AGMMLKEMQK LPEAVQLIEK ASMMYLENGT PDTAAMALER AGKLIENVDP EKAVQLYQQT ANVFENDERL RQAVELLGKA SRLLVRGRRF DEAALSIQKE KNIYKEIENY PTCYKKTIAQ VLVHLHRNDY VAAERCVRES YSIPGFNGSE DCAALEQLLE GYDQQDQDQV SDVCNSPLFK YMDNDYAKLG LSLVVPGGGI KKKSPATPQA KPDGVTATAA DEEEDEYSGG LC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.