Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAPG / Gamma SNAP Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_003817.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 8774 |
| Name | NAPG / Gamma SNAP Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | NAPG |
| Proteinlänge | Full Length of BC001889 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?