Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAPG / Gamma SNAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAPG / Gamma SNAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8033-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082271
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_003817.1
NAPG / Gamma SNAP Protein
Research Use Only
NAPG
Recombinant Protein
E. coli
MAAQKINEGL EHLAKAEKYL KTGFLKWKPD YDSAASEYGK AAVAFKNAKQ FEQAKDACLR EAVAHENNRA LFHAAKAYEQ AGMMLKEMQK LPEAVQLIEK ASMMYLENGT PDTAAMALER AGKLIENVDP EKAVQLYQQT ANVFENDERL RQAVELLGKA SRLLVRGRRF DEAALSIQKE KNIYKEIENY PTCYKKTIAQ VLVHLHRNDY VAAERCVRES YSIPGFNGSE DCAALEQLLE GYDQQDQDQV SDVCNSPLFK YMDNDYAKLG LSLVVPGGGI KKKSPATPQA KPDGVTATAA DEEEDEYSGG LC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8774
1 mg
Not determined.
Full Length of BC001889
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol