Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Negative elongation factor B Protein
Artikelnummer. p-7155122
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16094711 10 μg 10 Mikrogramm
16034721 50 μg 50 Mikrogramm
16084711 100 μg 100 Mikrogramm
16014721 200 μg 200 Mikrogramm
16024721 500 μg 500 Mikrogramm
16004721 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16094711
Marke: enQuireBio™ QP8455ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Negative elongation factor B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056271.3
Gen-ID (Entrez) 25920
Name Negative elongation factor B Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol COBRA1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz LGVANGEDLK ETLTNCTEPL KAIEQFQTEN GVLLPSLQSA LPFLDLHGTP RLEFHQSVFD ELRDKLLERV SAIASEGKAE ERYKKLEDLL EKSFSLVKMP SLQPVVMCVM KHLPKVPEKK LKLVMADKEL YRACAVEVKR QIWQDNQALF GDEVSPLLKQ YILEKESALF STELSVLHNF FSPSPKTRRQ GE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.