Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Netrin-4 Protein
Artikelnummer. 18387707
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18387707 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose. 25 Mikrogramm
18127600 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18387707
Marke: R&D Systems™ 1254N4025/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Binding Activity
The Recombinant Human Netrin-4 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Netrin-4 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 59277
Molekulargewicht 69 kDa
Name Netrin-4
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Netrin-4 protein Val26-Lys628,with a C-terminal 10-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 2 weeks, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.