Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neutrophil elastase Protein
Artikelnummer. 15929089
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15929089
Marke: enQuireBio™ QP5978ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neutrophil elastase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001963.1
Gen-ID (Entrez) 1991
Name Neutrophil elastase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ELANE
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz IVGGRRARPH AWPFMVSLQL RGGHFCGATL IAPNFVMSAA HCVANVNVRA VRVVLGAHNL SRREPTRQVF AVQRIFENGY DPVNLLNDIV ILQLNGSATI NANVQVAQLP AQGRRLGNGV QCLAMGWGLL GRNRGIASVL QELNVTVVTS LCRRSNVCTL VRGRQAGVCF GDSGSPLVCN GLIHGIASFV RGGCASGLYP DAFAPVAQFV NWIDSIIQRS EDNPCPHPRD PDPASRTH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.