Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NHP2-like protein 1
Artikelnummer. 16038071
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16038071 100 μg 100 Mikrogramm
16048071 10 μg 10 Mikrogramm
16088071 50 μg 50 Mikrogramm
16068071 200 μg 200 Mikrogramm
16078071 500 μg 500 Mikrogramm
16058071 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16038071
Marke: enQuireBio™ QP9307ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NHP2-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001003796.1
Gen-ID (Entrez) 4809
Name NHP2-like protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NHP2L1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz TEADVNPKAY PLADAHLTKK LLDLVQQSCN YKQLRKGANE ATKTLNRGIS EFIVMAADAE PLEIILHLPL LCEDKNVPYV FVRSKQALGR ACGVSRPVIA CSVTIKEGSQ LKQQIQSIQQ SIERLLV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.