Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIP7 homolog Protein
Artikelnummer. 16053781
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16053781 100 μg 100 Mikrogramm
16063781 10 μg 10 Mikrogramm
16003791 50 μg 50 Mikrogramm
16083781 200 μg 200 Mikrogramm
16093781 500 μg 500 Mikrogramm
16073781 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16053781
Marke: enQuireBio™ QP8287ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NIP7 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001186363.1
Gen-ID (Entrez) 51388
Name NIP7 homolog Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NIP7
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MRPLTEEETR VMFEKIAKYI GENLQLLVDR PDGTYCFRLH NDRVYYVSEK IMKLAANISG DKLVSLGTCF GKFTKTHKFR LHVTALDYLA PYAKYKVWIK PGAEQSFLYG NHVLKSGLGR ITENTSQYQG VVVYSMADIP LGFGVAAKST QDCRKVDPMA IVVFHQADIG EYVRHEETLT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.