Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIP7 homolog Protein
Artikelnummer. 16073781
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16073781
Marke: enQuireBio™ QP8287ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NIP7 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001186363.1
Gen-ID (Entrez) 51388
Name NIP7 homolog Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NIP7
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MRPLTEEETR VMFEKIAKYI GENLQLLVDR PDGTYCFRLH NDRVYYVSEK IMKLAANISG DKLVSLGTCF GKFTKTHKFR LHVTALDYLA PYAKYKVWIK PGAEQSFLYG NHVLKSGLGR ITENTSQYQG VVVYSMADIP LGFGVAAKST QDCRKVDPMA IVVFHQADIG EYVRHEETLT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.