Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NK-tumor recognition Protein
Artikelnummer. 16073200
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16073200 100 μg 100 Mikrogramm
16083200 10 μg 10 Mikrogramm
16023210 50 μg 50 Mikrogramm
16003210 200 μg 200 Mikrogramm
16013210 500 μg 500 Mikrogramm
16093200 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16073200 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6422ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NK-tumor recognition protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005376.2
Gen-ID (Entrez) 4820
Name NK-tumor recognition Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NKTR
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz HFDIEINREP VGRIMFQLFS DICPKTCKNF LCLCSGEKGL GKTTGKKLCY KGSTFHRVVK NFMIQGGDFS EGNGKGGESI YGGYFKDENF ILKHDRAFLL SMANRGKHTN GSQFFITTKP APHLDGVHVV FGLVISGFEV IEQIENLKTD AASRPYADVR VIDCGV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.