Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMNAT1 / NMNAT Protein
Artikelnummer. 16082481
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16082481 1 mg 1 Milligramm
16072481 10 μg 10 Mikrogramm
16012491 50 μg 50 Mikrogramm
16062481 100 μg 100 Mikrogramm
16092481 200 μg 200 Mikrogramm
16002491 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16082481
Marke: enQuireBio™ QP8070ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NMNAT1 / NMNAT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001284707.1
Gen-ID (Entrez) 64802
Name NMNAT1 / NMNAT Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NMNAT1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MENSEKTEVV LLACGSFNPI TNMHLRLFEL AKDYMNGTGR YTVVKGIISP VGDAYKKKGL IPAYHRVIMA ELATKNSKWV EVDTWESLQK EWKETLKVLR HHQEKLEASD CDHQQNSPTL ERPGRKRKWT ETQDSSQKKS LEPKTKAVPK VKLLCGADLL ESFAVPNLWK SEDITQIVAN YGLICVTRAG NDAQKFIYES DVLWKHRSNI HVVNEWIAND ISSTKIRRAL RRGQSIRYLV PDLVQEYIEK HNLYSSESED RNAGVILAPL QRNTAEAKT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.