Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-secretory ribonuclease Protein
Artikelnummer. 16064520
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16064520 100 μg 100 Mikrogramm
16074520 10 μg 10 Mikrogramm
16014530 50 μg 50 Mikrogramm
16094520 200 μg 200 Mikrogramm
16004530 500 μg 500 Mikrogramm
16084520 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16064520
Marke: enQuireBio™ QP6610ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-secretory ribonuclease, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002925.1
Gen-ID (Entrez) 6036
Name Non-secretory ribonuclease Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RNASE2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz KPPQFTWAQW FETQHINMTS QQCTNAMQVI NNYQRRCKNQ NTFLLTTFAN VVNVCGNPNM TCPSNKTRKN CHHSGSQVPL IHCNLTTPSP QNISNCRYAQ TPANMFYIVA CDNRDQRRDP PQYPVVPVHL DRII
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.