Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-specific lipid-transfer Protein
Artikelnummer. p-7153457
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16094830 10 μg 10 Mikrogramm
16034840 50 μg 50 Mikrogramm
16084830 100 μg 100 Mikrogramm
16014840 200 μg 200 Mikrogramm
16024840 500 μg 500 Mikrogramm
16004840 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16094830
Marke: enQuireBio™ QP6653ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-specific lipid-transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001007099.1
Gen-ID (Entrez) 6342
Name Non-specific lipid-transfer Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SCP2
Proteinlänge Full Length of Isoform SCP2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MGFPEAASSF RTHQIEAVPT SSASDGFKAN LVFKEIEKKL EEEGEQFVKK IGGIFAFKVK DGPGGKEATW VVDVKNGKGS VLPNSDKKAD CTITMADSDF LALMTGKMNP QSAFFQGKLK ITGNMGLAMK LQNLQLQPGN AKL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.