missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Notchless protein homolog 1 Protein

Artikelnummer. 16083391
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083391 100 μg 100 Mikrogramm
16093391 10 μg 10 Mikrogramm
16033401 50 μg 50 Mikrogramm
16013401 200 μg 200 Mikrogramm
16023401 500 μg 500 Mikrogramm
16003401 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16083391

Marke: enQuireBio™ QP8226ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Notchless protein homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001014445.1
Gen-ID (Entrez) 54475
Name Notchless protein homolog 1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NLE1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AAAVPDEAVA RDVQRLLVQF QDEGGQLLGS PFDVPVDITP DRLQLVCNAL LAQEDPLPLA FFVHDAEIVS SLGKTLESQA VETEKVLDII YQPQAIFRVR AVTRCTSSLE GHSEAVISVA FSPTGKYLAS GSGDTTVRFW DLSTETPHFT CKGHRHWVLS ISWSPDGRKL ASGCKNGQIL LWDPSTGKQV GRTLAGHSKW ITGLSWEPLH ANPECRYVAS SSKDGSVRIW DTTAGRCERI LTGHTQSVTC LRWGGDGLLY SASQDRTIKV WRAHDGVLCR TLQGHGHWVN TMALSTDYAL RTGAFEPAEA SVNPQDLQGS LQELKERALS RYNLVRGQGP ERLVSGSDDF TLFLWSPAED KKPLTRMTGH QALINQVLFS PDSRIVASAS FDKSIKLWDG RTGKYLASLR GHVAAVYQIA WSADSRLLVS GSSDSTLKVW DVKAQKLAMD LPGHADEVYA VDWSPDGQRV ASGGKDKCLR IWRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.