Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Notchless protein homolog 1 Protein
Artikelnummer. p-7154901
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16093391
Marke: enQuireBio™ QP8226ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Notchless protein homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001014445.1
Gen-ID (Entrez) 54475
Name Notchless protein homolog 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NLE1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AAAVPDEAVA RDVQRLLVQF QDEGGQLLGS PFDVPVDITP DRLQLVCNAL LAQEDPLPLA FFVHDAEIVS SLGKTLESQA VETEKVLDII YQPQAIFRVR AVTRCTSSLE GHSEAVISVA FSPTGKYLAS GSGDTTVRFW DLSTETPHFT CKGHRHWVLS ISWSPDGRKL ASGCKNGQIL LWDPSTGKQV GRTLAGHSKW ITGLSWEPLH ANPECRYVAS SSKDGSVRIW DTTAGRCERI LTGHTQSVTC LRWGGDGLLY SASQDRTIKV WRAHDGVLCR TLQGHGHWVN TMALSTDYAL RTGAFEPAEA SVNPQDLQGS LQELKERALS RYNLVRGQGP ERLVSGSDDF TLFLWSPAED KKPLTRMTGH QALINQVLFS PDSRIVASAS FDKSIKLWDG RTGKYLASLR GHVAAVYQIA WSADSRLLVS GSSDSTLKVW DVKAQKLAMD LPGHADEVYA VDWSPDGQRV ASGGKDKCLR IWRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.