Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 ECD Protein
Descripción
The Recombinant Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 ECD Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 ECD Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. |
| Gen-ID (Entrez) | 3084 |
| Molekulargewicht | 26.9 kDa |
| Name | Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 Extracellular Domain |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | E. coli-derived human Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 protein Ser2-Lys246 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?