Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRN1 / Neuritin 1 Protein
Artikelnummer. p-7154770
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16092611 10 μg 10 Mikrogramm
16032621 50 μg 50 Mikrogramm
16082611 100 μg 100 Mikrogramm
16012621 200 μg 200 Mikrogramm
16022621 500 μg 500 Mikrogramm
16002621 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16092611
Marke: enQuireBio™ QP8091ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NRN1 / Neuritin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001265639.1
Gen-ID (Entrez) 51299
Name NRN1 / Neuritin 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NRN1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AGKCDAVFKG FSDCLLKLGD SMANYPQGLD DKTNIKTVCT YWEDFHSCTV TALTDCQEGA KDMWDKLRKE SKNLNIQGSL FELCGSGNG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.