Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein
Artikelnummer. 16063330
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16063330 100 μg 100 Mikrogramm
16073330 10 μg 10 Mikrogramm
16013340 50 μg 50 Mikrogramm
16093330 200 μg 200 Mikrogramm
16003340 500 μg 500 Mikrogramm
16083330 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16063330
Marke: enQuireBio™ QP6440ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear pore membrane glycoprotein 210, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079199.2
Gen-ID (Entrez) 23225
Name Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NUP210
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AVGSVTVYYE VAGHLRTYKE VVVSVPQRIM ARHLHPIQTS FQEATASKVI VAVGDRSSNL RGECTPTQRE VIQALHPETL ISCQSQFKPA VFDFPSQDVF TVEPQFDTAL GQYFCSITMH RLTDKQRKHL SMKKTALVVS ASLSSSHFST EQVGAEVPFS PGLFADQAEI LLSNHYTSSE IRVFGAPEVL ENLEVKSGSP AVLAFAKEKS FGWPSFITYT VGVLDPAAGS QGPLSTTLTF SSPVTNQAIA IPVTVAFVVD RRGPGPYGAS LFQHFLDSYQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.