Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
Artikelnummer. 16053160
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
16053160 100 μg 100 Mikrogramm
16063160 10 μg 10 Mikrogramm
16003170 50 μg 50 Mikrogramm
16083160 200 μg 200 Mikrogramm
16093160 500 μg 500 Mikrogramm
16073160 1 mg 1 Milligramm
6 missing translation for 'options'
Product Code. 16053160
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6417ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear transcription factor Y subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_006157.1
Gen-ID (Entrez) 4801
Name Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NFYB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MTMDGDSSTT DASQLGISAD YIGGSHYVIQ PHDDTEDSMN DHEDTNGSKE SFREQDIYLP IANVARIMKN AIPQTGKIAK DAKECVQECV SEFISFITSE ASERCHQEKR KTINGEDILF AMSTLGFDSY VEPLKLYLQK FREAMKGEKG IGGAVTATDG LSEELTEEAF TNQLPAGLIT TDGQQQNVMV YTTSYQQISG VQQIQFS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.