Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_006157.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 4801 |
| Name | Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | NFYB |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |