Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleoredoxin-like protein 1
Artikelnummer. p-7154386
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090341
Marke: enQuireBio™ QP7712ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleoredoxin-like protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001155097.1
Gen-ID (Entrez) 158046
Name Nucleoredoxin-like protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NXNL2
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MVDILGERHL VTCKGATVEA EAALQNKVVA LYFAAARCAP SRDFTPLLCD FYTALVAEAR RPAPFEVVFV SADGSCQEML DFMRELHGAW LALPFHDPYR QRSLALLPRL ECSGVILAHC NLCLLGSSDS LALAS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.