Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleoredoxin-like protein 1
Artikelnummer. 16080341
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16080341 100 μg 100 Mikrogramm
16090341 10 μg 10 Mikrogramm
16030351 50 μg 50 Mikrogramm
16010351 200 μg 200 Mikrogramm
16020351 500 μg 500 Mikrogramm
16000351 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16080341
Marke: enQuireBio™ QP7712ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleoredoxin-like protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001155097.1
Gen-ID (Entrez) 158046
Name Nucleoredoxin-like protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NXNL2
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MVDILGERHL VTCKGATVEA EAALQNKVVA LYFAAARCAP SRDFTPLLCD FYTALVAEAR RPAPFEVVFV SADGSCQEML DFMRELHGAW LALPFHDPYR QRSLALLPRL ECSGVILAHC NLCLLGSSDS LALAS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.