Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Oncostatin M (OSM), Animal-Free Protein
Artikelnummer. 18796065
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18796065 50 μg 50 Mikrogramm
18765935 500 μg 500 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18796065
Marke: R&D Systems™ Qk0490050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
No significant difference between EC50 of reference and test lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P13725.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from acetonitrile/TFA
Gen-ID (Entrez) 5008
Molekulargewicht M.W. (Observed): Monomeric Oncostatin M (OSM) protein only, M.W. (Theroretical): 22 kDa
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human Oncostatin M/OSM protein
Lagerungsbedingungen Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Resuspend in water at >100 μg/mL, prepare single use aliquots, add carrier protein if desired.
Protein Oncostatin M/OSM