Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
250 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
1 Set
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. |
| Gen-ID (Entrez) | 5008 |
| Molekulargewicht | 22 kDa |
| Name | Oncostatin M/OSM |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli-derived human Oncostatin M/OSM protein Ala26-Arg221 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |