missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein

Artikelnummer. 18198700
Click to view available options
Menge:
10 μg
250 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
1 Set
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18198700

Marke: R&D Systems™ 295OM250

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P13725
Charakterisierung Bioactivity
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 5008
Molekulargewicht 22 kDa
Name Oncostatin M/OSM
Menge 250 μg
Quelle E. coli-derived human Oncostatin M/OSM protein Ala26-Arg221
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.01EU per 1ug of the protein by the LAL method.
Gen-Alias MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M
Gensymbol OSM
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100ug/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt