missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Osteoactivin/GPNMB Fc Chimera Protein
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human Osteoactivin/GPNMB Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Osteoactivin/GPNMB Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 10457 |
| Molekulargewicht | 78.6 kDa (monomer) |
| Name | Osteoactivin/GPNMB Fc Chimera |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Osteoactivin/GPNMB protein, (N-terminus) Human Osteoactivin (Lys23-Asn486) Accession &Num;NP_002501 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur