missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Osteonectin / SPARC Protein

Artikelnummer. 15952978
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15952978

Marke: enQuireBio™ QP10176ec10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Human Osteonectin / SPARC, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001296372.1
Gen-ID (Entrez) 6678
Name Osteonectin / SPARC Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol SPARC
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The ED50 as determined by its ability to inhibit the cell growth of Mv1Lu mink lung epithelial cells is less than 3.0 ug/mL, corresponding to a specific activity of > 333 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MSYYHHHHHH DYDIPTTENL YFQGAMGSAP QQEALPDETE VVEETVAEVT EVSVGANP VQVEVGEFDD GAEETEEEVV AENPCQNHHC KHGKVCELDE NNTPMCVC QDPTSCPAPI GEFEKVCSND NKTFDSSCHF FATKCTLEGT KKGHKLHL DYIGPCKYIP PCLDSELTEF PLRMRDWLKN VLVTLYERDE DNNLLTEK QKLRVKKIHE NEKRLEAGDH PVELLARDFE KNYNMYIFPV HWQFGQLD QHPIDGYLSH TELAPLRAPL IPMEHCTTRF FETCDLDNDK YIALDEWAGC FGIKQKDI DKDLVI
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt