Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Osteopontin (OPN) Protein
Artikelnummer. 18148230
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 18148230
Marke: R&D Systems™ 1433OP050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Osteopontin (OPN) Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Osteopontin (OPN) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 6696
Molekulargewicht 32.9 kDa
Name Osteopontin/OPN
Menge 50 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Osteopontin/OPN protein Ile17-Asn300,with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.