Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Osteopontin (OPN) Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human Osteopontin (OPN) Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Osteopontin (OPN) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 6696 |
| Molekulargewicht | 32.9 kDa |
| Name | Osteopontin/OPN |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Osteopontin/OPN protein Ile17-Asn300,with a C-terminal 6-His tag |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |