Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p16-INK4a Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-ID (Entrez) | 1029 |
| Name | p16-INK4a Protein |
| Menge | 5 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Gensymbol | CDKN2A |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | Untagged |
| Mehr anzeigen |