Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PD1 / PDCD1 / CD279 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_005009.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 5133 |
| Name | PD1 / PDCD1 / CD279 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | PDCD1 |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |