Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial Protein
Artikelnummer. p-7154192
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16069200 10 μg 10 Mikrogramm
16009210 50 μg 50 Mikrogramm
16059200 100 μg 100 Mikrogramm
16089200 200 μg 200 Mikrogramm
16099200 500 μg 500 Mikrogramm
16079200 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16069200
Marke: enQuireBio™ QP7530ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001290194.1
Gen-ID (Entrez) 3396
Name Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ICT1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz LHKQKDGTEF KSIYSLDKLY PESQGSDTAW RVPNGAKQAD SDIPLDRLTI SYCRSSGPGG QNVNKVNSKA EVRFHLATAE WIAEPVRQKI AITHKNKINR LGELILTSES SRYQFRNLAD CLQKIRDMIT EASQTPKEPT KEDVKLHRIR IENMNRERLR QKRIHSAVKT SRRVDMD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.