Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Perilipin-4 Protein
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001073869.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 729359 |
| Name | Perilipin-4 Protein |
| Menge | 20 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | PLIN4 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |