Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGDH / PHGDH Protein
Artikelnummer. 16024621
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16024621
Marke: enQuireBio™ QP8438ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGDH / PHGDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006614.2
Gen-ID (Entrez) 26227
Name PGDH / PHGDH Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PHGDH
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz AFANLRKVLI SDSLDPCCRK ILQDGGLQVV EKQNLSKEEL IAELQDCEGL IVRSATKVTA DVINAAEKLQ VVGRAGTGVD NVDLEAATRK GILVMNTPNG NSLSAAELTC GMIMCLARQI PQATASMKDG KWERKKFMGT ELNGKTLGIL GLGRIGREVA TRMQSFGMKT IGYDPIISPE VSASFGVQQL PLEEIWPLCD FITVHTPLLP STTGLLNDNT FAQCKKGVRV VNCARGGIVD EGALLRALQS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.