Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHLDA2 Protein
Artikelnummer. 16090061
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090061
Marke: enQuireBio™ QP7664ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHLDA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003302.1
Gen-ID (Entrez) 7262
Name PHLDA2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PHLDA2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MKSPDEVLRE GELEKRSDSL FQLWKKKRGV LTSDRLSLFP ASPRARPKEL RFHSILKVDC VERTGKYVYF TIVTTDHKEI DFRCAGESCW NAAIALALID FQNRRALQDF RSRQERTAPA APAEDAVAAA AAAPSEPSEP SRPSPQPKPR TP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.