Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoserine phosphatase Protein
Artikelnummer. 16074080
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074080 1 mg 1 Milligramm
16064080 10 μg 10 Mikrogramm
16004090 50 μg 50 Mikrogramm
16054080 100 μg 100 Mikrogramm
16084080 200 μg 200 Mikrogramm
16094080 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16074080
Marke: enQuireBio™ QP6549ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoserine phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004568.2
Gen-ID (Entrez) 5723
Name Phosphoserine phosphatase Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PSPH
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MVSHSELRKL FYSADAVCFD VDSTVIREEG IDELAKICGV EDAVSEMTRR AMGGAVPFKA ALTERLALIQ PSREQVQRLI AEQPPHLTPG IRELVSRLQE RNVQVFLISG GFRSIVEHVA SKLNIPATNV FANRLKFYFN GEYAGFDETQ PTAESGGKGK VIKLLKEKFH FKKIIMIGDG ATDMEACPPA DAFIGFGGNV IRQQVKDNAK WYITDFVELL GELEE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.