Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
Artikelnummer. 16083700
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16083700
Marke: enQuireBio™ QP6493ye500ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PI3 / Elafin / WFDC14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002629.1
Gen-ID (Entrez) 5266
Name PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PI3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AQEPVKGPVS TKPGSCPIIL IRCAMLNPPN RCLKDTDCPG IKKCCEGSCG MACFVPQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.