Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
Artikelnummer. p-7153267
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16053700 10 μg 10 Mikrogramm
16093700 50 μg 50 Mikrogramm
16043700 100 μg 100 Mikrogramm
16073700 200 μg 200 Mikrogramm
16083700 500 μg 500 Mikrogramm
16063700 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16053700
Marke: enQuireBio™ QP6493ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PI3 / Elafin / WFDC14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002629.1
Gen-ID (Entrez) 5266
Name PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PI3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AQEPVKGPVS TKPGSCPIIL IRCAMLNPPN RCLKDTDCPG IKKCCEGSCG MACFVPQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.