Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PISD Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001313340.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 23761 |
| Name | PISD Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | PISD |
| Proteinlänge | Full Length of Isoform 2 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |