Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PISD Protein
Artikelnummer. 16072981
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072981 100 μg 100 Mikrogramm
16082981 10 μg 10 Mikrogramm
16022991 50 μg 50 Mikrogramm
16002991 200 μg 200 Mikrogramm
16012991 500 μg 500 Mikrogramm
16092981 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16072981
Marke: enQuireBio™ QP8162ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PISD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001313340.1
Gen-ID (Entrez) 23761
Name PISD Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PISD
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MMCQSEARQG PELRAAKWLH FPQLALRRRL GQLSCMSRPA LKLRSWPLTV LYYLLPFGAL RPLSRVGWRP VSRVALYKSV PTRLLSRAWG RLNQVELPHW LRRPVYSLYI WTFGVNMKEA AVEDLHHYRN LSEFFRRKLK PQARPVCGLH SVISPSDGRI LNFGQVKNCE VEQVKGVTYS LESFLGPRMC TEDLPFPPAA SCDSFKNQLV TREGNELYHC VIYLAPGDYH CFHSPTDWTV SHRRHFPGSL MSVNPGMARW IKELFCHNER VVLTGDWKHG FFSLTAVGAT NVGSIRIYFD RDLHTNSPRH SKGSYNDFSF VTHTNREGVP MRKGEHLGEF NLGSTIVLIF EAPKDFNFQL KTGQKIRFGE ALGSL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.