missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human PKA C-gamma GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. 18638600 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18638600

Marke: Novus Biologicals™ H00005568Q0110ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5568
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit gamma, EC 2.7.11, EC 2.7.11.11, KAPG, PKA C-gamma, PKACg, protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, gamma, serine(threonine) protein kinase
Gensymbol PRKACG
Forschungskategorie Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PKA C-gamma
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt