missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PLTP Protein

Artikelnummer. p-7153281
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16093780 10 μg 10 Mikrogramm
16033790 50 μg 50 Mikrogramm
16083780 100 μg 100 Mikrogramm
16013790 200 μg 200 Mikrogramm
16023790 500 μg 500 Mikrogramm
16003790 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16093780

Marke: enQuireBio™ QP6507ec10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLTP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001229849.1
Gen-ID (Entrez) 5360
Name PLTP Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PLTP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz EFPGCKIRVT SKALELVKQE GLRFLEQELE TITIPDLRGK EGHFYYNISE VKVTELQLTS SELDFQPQQE LMLQITNASL GLRFRRQLLY WFFYDGGYIN ASAEGVSIRT GLELSRDPAG RMKVSNVSCQ ASVSRMHAAF GGTFKKVYDF LSTFITSGMR FLLNQQICPV LYHAGTVLLN SLLDTVPVRS SVDELVGIDY SLMKDPVAST SNLDMDFRGA FFPLTERNWS LPNRAVEPQL QEEERMVYVA FSEFFFDSAM ESYFRAGALQ LLLVGDKVPH DLDMLLRATY FGSIVLLSPA VIDSPLKLEL RVLAPPRCTI KPSGTTISVT ASVTIALVPP DQPEVQLSSM TMDARLSAKM ALRGKALRTQ LDLRRFRIYS NHSALESLAL IPLQAPLKTM LQIGVMPMLN ERTWRGVQIP LPEGINFVHE VVTNHAGFLT IGADLHFAKG LREVIEKNRP ADVRASTAPT PSTAAV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.