Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PNKP Protein
Artikelnummer. p-7154688
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16072121
Marke: enQuireBio™ QP8008ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PNKP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009185.2
Gen-ID (Entrez) 11284
Name PNKP Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PNKP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MGEVEAPGRL WLESPPGGAP PIFLPSDGQA LVLGRGPLTQ VTDRKCSRTQ VELVADPETR TVAVKQLGVN PSTTGTQELK PGLEGSLGVG DTLYLVNGLH PLTLRWEETR TPESQPDTPP GTPLVSQDEK RDAELPKKRM RKSNPGWENL EKLLVFTAAG VKPQGKVAGF DLDGTLITTR SGKVFPTGPS DWRILYPEIP RKLRELEAEG YKLVIFTNQM SIGRGKLPAE EFKAKVEAVV EKLGVPFQVL VATHAGLYRK PVTGMWDHLQ EQANDGTPIS IGDSIFVGDA AGRPANWAPG RKKKDFSCAD RLFALNLGLP FATPEEFFLK WPAAGFELPA FDPRTVSRSG PLCLPESRAL LSASPEVVVA VGFPGAGKST FLKKHLVSAG YVHVNRDTLG SWQRCVTTCE TALKQGKRVA IDNTNPDAAS RARYVQCARA AGVPCRCFLF TATLEQARHN NRFREMTDSS HIPVSDMVMY GYRKQFEAPT LAEGFSAILE IPFRLWVEPR LGRLYCQFSE G
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.