Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLG2, mitochondrial Protein
Artikelnummer. p-7154857
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16083131
Marke: enQuireBio™ QP8185ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POLG2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009146.2
Gen-ID (Entrez) 11232
Name POLG2, mitochondrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol POLG2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MRSRVAVRAC HKVCRCLLSG FGGRVDAGQP ELLTERSSPK GGHVKSHAEL EGNGEHPEAP GSGEGSEALL EICQRRHFLS GSKQQLSRDS LLSGCHPGFG PLGVELRKNL AAEWWTSVVV FREQVFPVDA LHHKPGPLLP GDSAFRLVSA ETLREILQDK ELSKEQLVAF LENVLKTSGK LRENLLHGAL EHYVNCLDLV NKRLPYGLAQ IGVCFHPVFD TKQIRNGVKS IGEKTEASLV WFTPPRTSNQ WLDFWLRHRL QWWRKFAMSP SNFSSSDCQD EEGRKGNKLY YNFPWGKELI ETLWNLGDHE LLHMYPGNVS KLHGRDGRKN VVPCVLSVNG DLDRGMLAYL YDSFQLTENS FTRKKNLHRK VLKLHPCLAP IKVALDVGRG PTLELRQVCQ GLFNELLENG ISVWPGYLET MQSSLEQLYS KYDEMSILFT VLVTETTLEN GLIHLRSRDT TMKEMMHISK LKDFLIKYIS SAKNV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.