Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Poly [ADP-ribose] polymerase 1 Protein
Artikelnummer. p-7153236
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16093510 10 μg 10 Mikrogramm
16033520 50 μg 50 Mikrogramm
16083510 100 μg 100 Mikrogramm
16013520 200 μg 200 Mikrogramm
16023520 500 μg 500 Mikrogramm
16003520 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16093510
Marke: enQuireBio™ QP6468ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Poly [ADP-ribose] polymerase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001609.2
Gen-ID (Entrez) 142
Name Poly [ADP-ribose] polymerase 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PARP11
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AESSDKLYRV EYAKSGRASC KKCSESIPKD SLRMAIMVQS PMFDGKVPHW YHFSCFWKVG HSIRHPDVEV DGFSELRWDD QQKVKKTAEA GGVTGKGQDG IGSKAEKTLG DFAAEYAKSN RSTCKGCMEK IEKGQVRLSK KMVDPEKPQL GMIDRWYHPG CFVKNREELG FRPEYSASQL KGFSLLATED KEALKKQLPG VKSEGKRKGD EVDGVDEVAK KKSKKEKDKD SKLEKALKAQ NDLIWNIKDE LKKVCSTNDL KELLIFNKQQ VPSGESAILD RVADGMVFGA LLPCEECSGQ LVFKSDAYYC TGDVTAWTKC MVKTQTPNRK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.