Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPARG Protein
Artikelnummer. 16063860
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16063860 100 μg 100 Mikrogramm
16073860 10 μg 10 Mikrogramm
16013870 50 μg 50 Mikrogramm
16093860 200 μg 200 Mikrogramm
16003870 500 μg 500 Mikrogramm
16083860 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16063860 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6518ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPARG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005028.4
Gen-ID (Entrez) 5468
Name PPARG Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PPARG
Proteinlänge Full Length of Isoform 1
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MGETLGDSPI DPESDSFTDT LSANISQEMT MVDTEMPFWP TNFGISSVDL SVMEDHSHSF DIKPFTTVDF SSISTPHYED IPFTRTDPVV ADYKYDLKLQ EYQSAIKVEP ASPPYYSEKT QLYNKPHEEP SNSLMAIECR VCGDKASGFH YGVHACEGCK GFFRRTIRLK LIYDRCDLNC RIHKKSRNKC QYCRFQKCLA VGMSHNAIRF GRMPQAEKEK LLAEISSDID QLNPESADLR ALAKHLYDSY IKSFPLTKAK ARAILTGKTT DKSPFVIYDM NSLMMGEDKI KFKHITPLQE QSKEVAIRIF QGCQFRSVEA VQEITEYAKS IPGFVNLDLN DQVTLLKYGV HEIIYTMLAS LMNKDGVLIS EGQGFMTREF LKSLRKPFGD FMEPKFEFAV KFNALELDDS DLAIFIAVII LSGDRPGLLN VKPIEDIQDN LLQALELQLK LNHPESSQLF AKLLQKMTDL RQIVTEH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.