Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein
Artikelnummer. 16083870
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083870 100 μg 100 Mikrogramm
16093870 10 μg 10 Mikrogramm
16033880 50 μg 50 Mikrogramm
16013880 200 μg 200 Mikrogramm
16023880 500 μg 500 Mikrogramm
16003880 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16083870
Marke: enQuireBio™ QP6519ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066283.1
Gen-ID (Entrez) 5494
Name PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PPM1A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz GAFLDKPKME KHNAQGQGNG LRYGLSSMQG WRVEMEDAHT AVIGLPSGLE SWSFFAVYDG HAGSQVAKYC CEHLLDHITN NQDFKGSAGA PSVENVKNGI RTGFLEIDEH MRVMSEKKHG ADRSGSTAVG VLISPQHTYF INCGDSRGLL CRNRKVHFFT QDHKPSNPLE KERIQNAGGS VMIQRVNGSL AVSRALGDFD YKCVHGKGPT EQLVSPEPEV HDIERSEEDD QFIILACDGI WDVMGNEELC DFVRSRLEVT DDLEKVCNEV VDTCLYKGSR DNMSVILICF PNAPKVSPEA VKKEAELDKY LECRVEEIIK KQGEGVPDLV HVMRTLASEN IPSLPPGGEL ASKRNVIEAV YNRLNPYKND DTDSTSTDDM W
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.