missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PPP4C Protein

Artikelnummer. 15912599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15912599 5 μg 5 Mikrogramm
15902599 20 μg 20 Mikrogramm
15992589 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15912599 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP131305ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15 €
    98.00 € / 5 Mikrogramm
    Sparen 52.15 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A cDNA sequence encoding the PPP4C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Name PPP4C Protein
Menge 5 μg
Regulatorischer Status RUO
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEISDL DRQIEQLRRC ELIKESEVKA LCAKAREILV EESNVQRVDS PVTVCGDIHG QFYDLKELFR VGGDVPETNY LFMGDFVDRG FYSVETFLLL LALKVRYPDR ITLIRGNHES RQITQVYGFY DECLRKYGSV TVWRYCTEIF DYLSLSAIID GKIFCVHGGL SPSIQTLDQI RTIDRKQEVP HDGPMCDLLW SDPEDTTGWG VSPRGAGYLF GSDVVAQFNA ANDIDMICRA HQLVMEGYKW HFNETVLTVW SAPNYCYRCG NVAAILELDE HLQKDFIIFE AAPQETRGIP SKKPVADYFL
Puffer The PPP4C solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.