Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000362.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 7276 |
| Name | Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TTR |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Show More |