missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Probable G-protein coupled receptor 75 Protein

Artikelnummer. p-7152794
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16080890

Marke: enQuireBio™ QP6113ye10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable G-protein coupled receptor 75, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_006785.1
Gen-ID (Entrez) 10936
Name Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GPR75
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz NPFIYSRNSA GLRRKVLWCL QYIGLGFFCC KQKTRLRAMG KGNLEVNRNK SSHHETNSAY MLSPKPQKKF VDQACGPSHS KESMVSPKIS AGHQHCGQSS STPINTRIEP YYSIYNSSPS QEESSPCNLQ PVNSFGFANS YIAMHYHTTN DLVQEYDSTS AKQIPVPSV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt